Merck
EP1237
Sigma-Aldrich®MSCHOICETRIOコーム
18 sample MC, thickness 1 mm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
thickness
1 mm
volume
11 μL
Application
4種類の厚さがあり、色分けされています。
黒色コーム:0.75 mm、超高分解能分離によるバンド用
白色コーム:1.0 mm、標準コーム
赤色コーム:1.5 mm、サンプル量を最大にする際に使用
青色コーム:2.0 mm、サンプル量を最大にする際に使用
Analysis Note
コームの分取数は、分取ウェルの数を示しています。マーカー番号は、分子量マーカー専用の小容量ウェルの数を示しています。MCはマルチチャンネルピペットに適合することを示しています。サンプルウェル容量はすべて厚さ5 mmのアガロースゲルを基準としたものです。
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)