Merck
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
POM
特徴
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639226
適合性
Rotor A-4-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG