Merck
EP022638935
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
別名:
Rotor buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
製品EP022638935は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638935 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,568 × g (3,900 rpm)
  • Package includes 4 plate buckets with a plate carrier
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
  • Buckets feature aerosol-tight capable caps for protection against hazardous materials during centrifugation
  • Compatible with rotor S-4-104 for 5810/5810R centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)