Merck
EP022363212
エッペンドルフ® セーフロック微量遠心チューブ
size 1.5 mL, PCR clean, colorless, pkg of 500 ea
別名:
1.5 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022363212
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1.5 mL
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
チューブをパチンと閉め、閉じた状態に保ちます。上部は平らな筆記面で、サンプルをはっきりと識別します。
  • Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes are ideal for use in high demanding centrifugation and incubation applications
  • High-quality polypropylene material offers excellent mechanical stability and chemical resistance
  • Manufactured free from slip agents, plasticizers, and biocides that interfere with the samples
  • The hinged lid ensures a leakproof seal and prevents accidental sample loss
  • High centrifugation resistance of (up to 30,000 x g) prevents tube breakage
  • Certified free from DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG