Merck
EP0030610326
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
def. color (wells colorless), with barcode, polypropylene, pkg of 80 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
製品EP0030610326は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
包装
pkg of 80 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030610326
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize your sample recovery with Eppendorf LoBind Plates. Eppendorf LoBind Plates are designed with a special two-component polymer mix that creates a hydrophilic surface to ensure optimal sample recovery rates. These plates are specifically designed for research or sensitive testing methods where they enable excellent results due to less sample binding to the plate surface.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)