製品EP0030605675は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom white wells
gray polypropylene
包装
pkg of 240 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030605675
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)