物質
polypropylene
特徴
81 screw cap (cryo.) tubes 1-2 mL
Holds 81 x 1-2 mL tubes
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030140516 (Global)
H
53 mm
サイズ
9 × 9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG