製品EP0030131517は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
PCR clean
包装
pkg of 80 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 003013517
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Sealing Mats are reusables and can be autoclave. Sealing mats are suitable for short-term storage
- Heat Sealing Film and Foil for continuous locking give the best evaporation protection
- Foil products are made of aluminum, can be pierced, and protect light-sensitive samples
- Film products are transparent and provide protection against unwanted punctures
- Eppendorf Plate Lid: stable, flexible protection of samples during short-term storage
- Storage Film and Foil glued seals for simple and dependable sealing during sample storage
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)