製品EP0030127714は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
blue
無菌性
sterile
特徴
DNA free
graduations
plugged
包装
pack of 400 ea (4 bags × 100 pcs.)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030127714 (Global)
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Eppendorf® Serological Pipets are manufactured from ultra-pure virgin polystyrene for optimal clarity.
- Easy-to-read graduations for accurate volume determination.
- Pipets are color-coded based on sizes for easy identification.
- Sterility assurance level of 10-6.
- Compatible with all mechanical and electronic pipette controllers - including Pipet Helper® or Easypet® 3.
- Free of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase and certified non-cytotoxic.
アプリケーション
- Transfer of liquids
- Mixing suspensions
- Combining reagents and chemical solutions
- Transferring cells for empirical analysis or expansion
- Layering reagents for creating higher density gradients
法的情報
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)