製品EP0030122240は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
graduations
neck thread External thread
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030122240
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
50 mL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
- Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
- Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
- Storage of cell suspensions.
特徴および利点
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing to minimize evaporation.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)