製品EP0030078578は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
無菌性
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特徴
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包装
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030078578
チップ volume × L
50-1000 μL × 76 mm
容量
50—1000 μL
色
blue tip
結合型
low binding surface
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep Dualfilter T.I.P.S. による独自の 2 相フィルター保護。®
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® は、汚染防止用の 2 相フィルターを備えた初のフィルターチップです。明確なフローダイナミクス、低い濡れ性、高い熱安定性が特徴です。これらは、明確な流動力学、低い濡れ性、高い熱安定性を特徴としています。これらはパイロジェンフリーで PCR クリーン(ヒト DNA、DNase、RNase、PCR 阻害物質を含まない)であることが認定されています。
この ep Dualfilter T.I.P.S.® は、2 つのフィルター層内に明確に定義された異なる孔サイズを備えています。サンプルに面した白い層は、滴、飛沫、エアロゾルを保持します。その上の青い層は、生体分子さえも確実に結合できる、非常に効果的な二重バリアを形成します。
フィルターがなければ、ピペットはサンプルやエアロゾルによる汚染にさらされます。従来の単層フィルターは、粒子や分子を完全にブロックしません。最も微細な不純物に対しても確実に保護するのは、ep Dualfilter T.I.P.S.® だけです。
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® は、汚染防止用の 2 相フィルターを備えた初のフィルターチップです。明確なフローダイナミクス、低い濡れ性、高い熱安定性が特徴です。これらは、明確な流動力学、低い濡れ性、高い熱安定性を特徴としています。これらはパイロジェンフリーで PCR クリーン(ヒト DNA、DNase、RNase、PCR 阻害物質を含まない)であることが認定されています。
この ep Dualfilter T.I.P.S.® は、2 つのフィルター層内に明確に定義された異なる孔サイズを備えています。サンプルに面した白い層は、滴、飛沫、エアロゾルを保持します。その上の青い層は、生体分子さえも確実に結合できる、非常に効果的な二重バリアを形成します。
フィルターがなければ、ピペットはサンプルやエアロゾルによる汚染にさらされます。従来の単層フィルターは、粒子や分子を完全にブロックしません。最も微細な不純物に対しても確実に保護するのは、ep Dualfilter T.I.P.S.® だけです。
特徴および利点
- 2 つのフィルター層がピペットとサンプルを二重に保護します
- 2 つのフィルター層がエアロゾルと生体分子から二重に保護します
- PCR 阻害物質添加物なし特許出願中の技術
- すべてのチップは滅菌済みで、エッペンドルフ PCR クリーンで発熱物質フリーです
- バッチ認証済み
- 明確なフローダイナミクス
- 低い濡れ性
- 高い熱安定性
- 漏れ防止シール
- 最小限の取り付け力と取り外し力
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)