安全性情報
EMU219851
Sigma-Aldrich
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥32,200
50 μG
¥57,500
¥32,200
出荷予定日2025年5月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥32,200
50 μG
¥57,500
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥32,200
出荷予定日2025年5月12日
詳細
targeting mouse PTEN
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CAGACTGCATACAATTTAAAGCAAGAGTACAACTACTATCGTAATGGTAATGTGAAGATGCTATTACAAAGGATCTCCTCCCAACCCCTCGGGAATTTGGTGTCTTTCAAATTATATCTTGACCTTGACATTTGAATATCCAGCCATTATTAGATTTCTTAATGGTGTGAAGTCCCATTTTCAATAACTTATTGGTGCTGAAATTGTTCACTAGCTGTGGTCTGACCTAGTTAATTTACAAGTACAGATTGCATAGGACCCACTAGAGAAGCATTTATAGTTTGATGGTAAGTAGATTAGGCAGAACGCCATCTAAA
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... PTEN(19211)
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
EMU-219851-50UG:
EMU219851-50UG:
EMU219851-20UG:
EMU-219851-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)