安全性情報
EMU168351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Brms1l
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGGAAGACTGTATTACGATGGTGAATGGTATATACGTGGACAGACGATATGTATTGATAGAAAAGATGAGTGTCCCACAAGTGCTGTAATTACAACAATTAACCATGATGAAGTTTGGTTTAAGAGGCCTGATGGAAGCAAATCTAAGCTTTACATTTCACAGCTACAGAAAGGAAAATACTCAATTAAACATTCGTAATCACGCTCTAAGTGTTCCCCACATCTACCTTGTTAGTGTTACCAAGTGTAATGTGCCATGGAAGCCAAGAGAATGCACTCAGCAGCTTAATAATTTCATCCAGTCATGAGAGACTGTGTCTTCTAGGTAGTACTCCAAGTAGACCCCACATTAGTAAGTCATTAAGAGAAATAGTGATAAACTCTAATCATGACCATCGCGTTTATTTGCCTCGCAGGTCCCGTGCCAACAGGTCTGTTTGGTATGTATTTCTTTCTCAGTGTTGCTTCATTCTGTGTCTTACTCACGTGAGTGTGTCTCACCTCTAATGG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EMU168351-20UG:
EMU168351-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weijie Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13812-13829 (2015-04-16)
Human growth hormone (hGH) plays critical roles in pubertal mammary gland growth, development, and sexual maturation. Accumulated studies have reported that autocrine/paracrine hGH is an orthotopically expressed oncoprotein that promotes normal mammary epithelial cell oncogenic transformation. Autocrine/paracrine hGH has also