¥38,100
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TTTCATTGTGTCAATCAATAGCAGCTATTGGTTCAAGAGCAAGAAGATTTCTTTGTCTAACTTCATCATTACCAGCTTGGCCCTCTTCAGGATCTTTCTGTTGTGGATTATCTTTATTGATAGTCTTATAATAGTGTTCTCTTACCAGACTCATGACTCAGGGATAATGATGCAACTAATTGATGTTTTCTGGACATTTACAAACCACTTCAGTATTTGGCTTATCTCCTGTCTCAGTGTTTTCTACTGCCTGAAAATAGCCAGTTTCTCCCACCCCTCATTCCTCTGGCTCAAATGGAGAGCTTCTAGAGTGGTTGTTGGGATGCTGTGGGGCGCACTGCTCTTATCCTGTGTCAGTACCATGTCTCTGATGAATGAATTTAAGATCTATTCTGCCCTCACTAGAAGCAAAGACACACCAAATATGACTGAATACATCAGACTGAAGCGACAGGAATATAATCTGATGCATGTTCTTGGGAATCTGTGGAAGATTCCTTCCTTAATTGTTTCCCTG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... TAS2R137(574417) , Tas2r137(574417)
関連するカテゴリー
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EMU163591-50UG:
EMU163591-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ