Merck
EMU079351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arhgef15
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCATGCAGTTGGTCCTTTCTTCGTGTATGTGGATTATGTTCGGAACCAGCAGTATCAGGAGGAGACCTATAGCCGCCTTATGGATACAAACGTGCGCTTCTCCGCAGAGCTGCGAAGGCTGCAGAGCCTCCCCAAATGTGAGCGGCTCCCGCTGCCATCTTTCCTGCTGCTGCCCTTCCAGCGCATCACCCGGCTGCGGATGCTGTTGCAGGTACTGACTCAGCCTCCTGCCTGTCCCATCCCACCAAGCCTGCTGTGGAAACGCTACAGAGTGTCTGGTGTAGTTATCACCATTTCCTACCCCACCAGGGCCACAGAAGTCCTCGTGGGGCAACAGCTCCCAGACAGTCCTCAGCTCCCTCATTGCCTCGGGGGACAGACTGGTGTAGAGAAGGACTCCAGACTTTTCCACTCACCTCTAACTAGTTGAGATATCCAAAGGAACAAACAGTGGTTTGGG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesca Belleudi et al.
Oncotarget, 6(11), 9370-9386 (2015-04-01)
Autophagy plays key roles during host defense against pathogens, but viruses have evolved strategies to block the process or to exploit it for replication and successful infection. The E5 oncoprotein of human papillomavirus type 16 (HPV16 E5) perturbs epithelial homeostasis