esiRNA cDNA標的配列
GGGCCAACTCATTTGTAGGAACAGCACAGTATGTTTCTCCAGAGCTGCTCACAGAGAAGTCGGCGTGTAAAAGTTCAGACCTTTGGGCCCTTGGATGTATAATCTATCAGCTCGTGGCAGGACTCCCACCATTCAGAGCCGGGAATGAATATCTTATATTTCAGAAGATCATTAAGCTGGAATATCATTTCCCAGAAAAATTCTTCCCTAAGGCTAGAGATCTTGTGGAAAAACTCTTGGTTTTAGATGCCACAAAGCGTTTAGGCTGTGAAGAGATGGAAGGGTACGGGCCTCTCAAAGCTCATCCATTCTTTGAGACCATCACTTGGGAGAATTTGCACCAGCAGACACCTCCGAAGCTCACAGCTTACCTACCAGCCATGTCAGAGGATGATGAAGACTGCTATGGCAACTACGACAATCTCCTGAGCCAGT
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... PDPK1(18607) , Pdpk1(18607)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ