esiRNA cDNA標的配列
TTCAGGGAGGAAATGGACTGTTTAGGCTACAACCAGTACAGATCCATGAAGCACCATCTCCATATCATCTTCATCCAGGCCAAGCCCAGAGAACAGCTCCAGGACCAGAAACCCTCAAACTTTATCCCCGTGTTTCACCGCTCCTTCTTTGAAACCGGGGACCAGCTGAGGTCTAAAATGTTCTCCCTGCCCCTGGAGAGTGACAGCATGGATCCGTTCAGGATGGTGGAGGATGTAGACCACCTAGTGAAGAGTCCCAGCTTCCAGAAATGACAGGATTCCGACAGGATGGAGAAAACCCCAAGGTCCCGTGAACTTCCCCCTTAGGAAGCTGTAGATATTCTAAGTCTCACATGGACCCTGTTGTGTTAGTGGCTAGACTTGATCATGAACCTAAGTTGACAACCTGCCTGGCTGCCATCGGAGCCCCACTGACTTTGGAGGCTGCTGATATGTG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... FGF15(14170) , Fgf15(14170)