¥38,100
おすすめの製品
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TCCAGGATCCAAGAAGATGCCACTGAGAACATTGAAGGTGATAGCTCCAGCCCTTCTAGCCGTTCTGGCCAGAGGACTTCTGCAGATACCCACGGGGCTCTGGACGACCATGGAGAAGAGTTCAACTTTGGAGACGTCTTTGTCCACCAAGCCATCCACACCATCGAGTACTGCCTGGGCTGCATTTCAAACACAGCCTCCTACCTGCGGCTCTGGGCCCTCAGCCTGGCTCATGCACAACTGTCTGAAGTGCTCTGGACTATGGTGATGAACAGCGGCCTTCAGACGCGAGGCTGGGGAGGAATCGTCGGGGTTTTTATTATTTTTGCCGTATTTGCTGTCCTGACAGTAGCCATCCTTCTGATCATGGAGGGCCTCTCTGCTTTCCTGCACGCCCTGCGACTGCACTGGGTTGAGTTCCAGAACAAGTTCTATGTCGGGGATGGTTACAAGTTTTCTCCATTCTCCTTTAAACACATCCTGGATGGCACAGCCGAGGAGTAGGCTGAGGGCTGCACCTCCCACGGTGGTCACCATGCCAATGAAGGAAGTT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ATP6V0A4(50617) , ATP6V0A4(50617)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHU132531-20UG:
EHU132531-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ