Merck
EHU097991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human P2RX5, P2RX5-TAX1BP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CAATGTGATGGACGTCAAGGACAGATCTTTCCTGAAATCATGCCACTTTGGCCCCAAGAACCACTACTGCCCCATCTTCCGACTGGGCTCCGTGATCCGCTGGGCCGGGAGCGACTTCCAGGATATAGCCCTGGAGGGTGGCGTGATAGGAATTAATATTGAATGGAACTGTGATCTTGATAAAGCTGCCTCTGAGTGCCACCCTCACTATTCTTTTAGCCGTCTGGACAATAAACTTTCAAAGTCTGTCTCCTCCGGGTACAACTTCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Bianco et al.
Oncogene, 34(34), 4509-4518 (2014-12-02)
Liver receptor homolog-1 (LRH-1, NR5A2) is an orphan nuclear receptor that has an essential role in cancer progression, notably in breast cancer. Although its role in promoting cancer cell proliferation and migration is well documented, the molecular basis is not