Merck
EHU089211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BRD1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月31日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCTACGCTCAAGCTCAAAGGATGGTAGAGATAGAAATTGAAGGGCGCTTGCACAGGATCAGTATTTTTGATCCCCTGGAGATCATATTGGAAGATGACCTCACTGCTCAAGAGATGAGTGAGTGCAACAGCAACAAGGAAAACAGCGAGCGGCCTCCTGTCTGCTTAAGAACTAAGCGTCACAAAAACAACAGAGTCAAAAAGAAAAACGAGGCCCTCCCCAGCGCCCACGGCACGCCGGCCTCGGCCAGTGCCCTCCCGGAGCCCAAGGTGCGCATCGTGGAGTACAGCCCTCCGTCCGCCCCCAGGAGGCCTCCTGTGTACTACAAGTTCATCGAGAAGTCGGCCGAGGAACTGGACAACGAGGTGGAGTATGACATGGACGAGGAGGACTATGCCTG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)