esiRNA cDNA標的配列
GTTCGCGATGACTCGGTAGTAGAGAAGTCCCTCAAGTCCTTGAAGGACAAGAACAAGAAGCTGGAGGAAGGCGGCCCGGTGTACAGCCCCCCCGCAGAGGTGGTGGTGAAGAAGTCCCTGGGGCAGCGGGTGCTGGACGAGCTGAAGCACTACTACCATGGCTTCCGCCTGCTATGGATCGACACCAAGATCGCGGCACGCATGCTCTGGCGCATCCTCAACGGCCACAGCCTGACCCGCCGGGAGCGCAGGCAGTTTCTCCGGATCTGCGCTGACCTCTTCCGCCTGGTGCCGTTCCTTGTGTTCGTGGTGGTGCCGTTCATGGAGTTTCTGCTGCCTGTTGCTGTGAAGCTCTTCCCCAACATGTTGCCATCCACATTTGAGACTCAGTCACTCAAGGAGGAGAGGCTGAAGAAGGAGCTTCGGGTCAAGCTGGAGCTGGCCAAGTTCCTCCAGGACACCATCGAGGAGAT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LETM1(3954) , LETM1(3954)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Jan Code
EHU063211-20UG:
EHU063211-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ