EHU017571
EHU017571-20UG
¥38,100
出荷予定日2025年5月03日
Powered by Eupheria Biotech
100
MISSION®
lyophilized powder
GCAAATTCTGAGGGGTCTGAAGCTATGCTGAACAGAGTCATGACAAAAGATAACATTGGGGTTGCAGTACTGCTAGAACTTCGGAAGGAATCGATTGAAATGCCGTCCGGAAAGCCACATCTTGGAACAGAAAAACAACTTATTCTTGTGGCTAACGCCCACATGCATTGGGACCCTGAATACTCTGATGTGAAGTTGGTACAAACTATGATGTTCCTCTCAGAAGTGAAGAACATTATTGATAAAGCCTCTCGCAACCTCAAATCCAGTGTTTTGGGAGAATTTGGAACTATTCCACTTGTGTTATGTGCAGATCTTAATTCTTTGCCAGACTCTGGTGTTGTAGAATATTTGAGCACAGGTGGAGTAGAAACAAATCACAAAGACTTTAAGGAGTTGAGGTATAATGAAAGTCTCACAAACTTCAGCTGTCATGGGAAGAATGGAACCACCAATGGAAGGATCACTCATGGTTTCAAGTTACAGAGTGCCTATGAGAGTGGCC
ENSG00000113300
NM_015455
ambient
−20°C
human ... CNOT6(57472) , CNOT6(57472)
10 - Combustible liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。