Merck
EHU017041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PSD4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GTCCAGCCTGACATTCACCTGACTTCTGCAGAACATGAGAATCTGAGGACACCGATGAACTCTTCTTGGCTTCCTGGGAGCCCTATGCCCCAAGCACAGTCCCCAGAGGAAGGCCAGAGACCACCAGCTGGAGACAAGCTAGCTAATGGCGTCAGGAACAACAAGGTAGCCTGGAACTTGGCCTCACGCCTCTATCGCCTGGAGGGCTTCCGGAAGTCTGAAGTGGCTGCCTACCTGCAGAAGAACAATGACTTTAGCAGGGCTGTGGCTGAGGAGTACCTGTCCTTCTTCCAGTTTGGAGGCCAGAGTCTGGACCGAGCCCTCCGGAGCTTCCTCCAGGCCTTGGTGCTCAGTGGGGAGACTCAGGAACGGGAGCGAATCCTCTACCAGTTCTCCAGACGCTTCCACCATTGCAATCCGGGGATCTTCCCCTCAGTAGATTCTGTACACACCTTGACATGTGCAATCATGCTGCTTAACACGGACCTGCATGGACAGAACATTGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martina Zobel et al.
The Journal of cell biology, 217(9), 3161-3182 (2018-08-01)
The endocytic protein NUMB has been implicated in the control of various polarized cellular processes, including the acquisition of mesenchymal migratory traits through molecular mechanisms that have only been partially defined. Here, we report that NUMB is a negative regulator