Merck
EHU015931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CARD10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年4月14日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GATCCTTCAGCAGCATGTCAGACATCACAGGGAGTGTGACACTTAAGCCCTGGTCCCCTGGCCTCTCTTCGTCCTCATCCTCTGACAGCGTGTGGCCTTTGGGAAAGCCGGAAGGCCTCCTGGCTCGGGGCTGTGGCCTGGACTTCCTCAACAGGTCTCTGGCTATTCGGGTGTCTGGCCGGAGCCCCCCAGGGGGCCCAGAGCCGCAGGACAAGGGACCAGATGGACTGTCGTTTTATGGGGACAGATGGTCTGGGGCTGTGGTGCGCAGGGTGCTGTCTGGGCCTGGGTCCGCCAGGATGGAACCAAGAGAGCAAAGGGTGGAAGCTGCTGGTCTGGAGGGGGCGTGCCTGGAAGCCGAGGCCCAGCAGAGAACCTTGCTCTGGAATCAGGGGTCCACACTCCCCTCCCTGATGGACTCGAAGGCCTGCCAGTCCTTCCACGAGGCCCTAGAAGCCTGGGCAAAGGGACCAGGTGCCGAGCCCTTCTACATTCGTGCCAACCTCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pavithra Shyamsunder et al.
Haematologica, 103(8), 1269-1277 (2018-05-19)
Maturation of granulocytes is dependent on controlled gene expression by myeloid lineage restricted transcription factors. CEBPE is one of the essential transcription factors required for granulocytic differentiation. Identification of downstream targets of CEBPE is vital to understand better its role
Cheng-Shyuan Rau et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 315-326 (2014-05-28)
This aim of this study was to explore the role of miRNA-146a (miR-146a) and its target genes in endothelial cells. We demonstrated that lipopolysaccharide (LPS) induced the upregulation of miR-146a in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), and that the
Benjamin Causton et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(2), 683-694 (2015-06-05)
Innate immune responses to allergens by airway epithelial cells (AECs) help initiate and propagate the adaptive immune response associated with allergic airway inflammation in asthma. Activation of the transcription factor NF-κB in AECs by allergens or secondary mediators via G