Merck
EHU015751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBN1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TTTGCACTAATGCCTGACCAGAGATCATGCACCGACATCGATGAGTGTGAAGATAATCCCAATATCTGTGATGGTGGTCAGTGCACAAATATCCCTGGAGAGTACAGGTGCTTGTGTTATGATGGATTCATGGCATCTGAAGACATGAAGACTTGTGTAGATGTCAATGAGTGTGACCTGAATCCAAATATCTGCCTAAGTGGGACCTGTGAAAACACGAAAGGCTCATTTATCTGCCACTGTGATATGGGCTACTCCGGCAAAAAAGGAAAAACTGGCTGTACAGACATCAATGAATGTGAAATTGGAGCACACAACTGTGGCAAACATGCTGTATGTACCAATACAGCAGGAAGCTTCAAATGTAGCTGCAGTCCCGGGTGGATTGGAGATGGCATTAAGTGCACTGATCTGGACGAATGTTCCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ziliang Wang et al.
Oncotarget, 6(9), 6670-6683 (2015-03-10)
While Aurora-A (Aur A) provokes, BRCA2 restrains primary tumorigenesis, the roles of Aur A and BRCA2 in cancer metastasis remains unclear. Here, we show that the metastatic promoting markers SLUG, FBN1, and MMP2, 9, 13 are either stimulated or suppressed
Kai Huang et al.
Redox biology, 38, 101757-101757 (2020-10-31)
In the present study we aimed to identify novel mechanisms and therapeutics for thoracic aortic aneurysm (TAA) in Fbn1C1039G/+ Marfan Syndrome (MFS) mice. The expression of mature/active TGFβ and its downstream effector NOX4 were upregulated while tetrahydrobiopterin (H4B) salvage enzyme