Merck
EHU013961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CCL19
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月20日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATCCCTGGGTACATCGTGAGGAACTTCCACTACCTTCTCATCAAGGATGGCTGCAGGGTGCCTGCTGTAGTGTTCACCACACTGAGGGGCCGCCAGCTCTGTGCACCCCCAGACCAGCCCTGGGTAGAACGCATCATCCAGAGACTGCAGAGGACCTCAGCCAAGATGAAGCGCCGCAGCAGTTAACCTATGACCGTGCAGAGGGAGCCCGGAGTCCGAGTCAAGCATTGTGAATTATTACCTAACCTGGGGAACCGAGGACCAGAAGGAAGGACCAGGCTTCCAGCTCCTCTGCACCAGACCTGACCAGCCAGGACAGGGCCTGGGGTGTGTGTGAGTGTGAGTGTGAGCGAGAGGGTGAGTGTGGTCAGAGTAAAGCTGCTCCACCCCCAGATTGCAATGCTACCAATAAAGCCGCCTGGTGTTTAC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHU013961-20UG:
EHU013961-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoshu Zhang et al.
Oncotarget, 8(43), 73817-73825 (2017-11-02)
Cervical cancer is the third most common cancer and the fourth leading cause of malignancy related mortality in women worldwide. CCL19 is highly expressed in human cancer cells, and ligand CCL19 binding to CCR7 induces actin polymerization and pseudopodia formation.