Merck
EHU012281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CLEC14A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年6月01日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GACAGCTCCCGATCTCAGTTACTTGCATCGCGGACGAAATCGGCGCTCGCTGGGACAAACTCTCGGGCGATGTGTTGTGTCCCTGCCCCGGGAGGTACCTCCGTGCTGGCAAATGCGCAGAGCTCCCTAACTGCCTAGACGACTTGGGAGGCTTTGCCTGCGAATGTGCTACGGGCTTCGAGCTGGGGAAGGACGGCCGCTCTTGTGTGACCAGTGGGGAAGGACAGCCGACCCTTGGGGGGACCGGGGTGCCCACCAGGCGCCCGCCGGCCACTGCAACCAGCCCCGTGCCGCAGAGAACATGGCCAATCAGGGTCGACGAGAAGCTGGGAGAGACACCACTTGTCCCTGAACAAGACAATTCAGTAACATCTATTCCTGAGATTCCTCGATGGGGATCACAGAGCACGATGTCTACCCTTCAAATGTCCCTTCAAGCCGAGTCAAAGGCCACTATCACCCCATCAGGGAGCGTGATTTCCAAGTTTAATTCTACGACTTCCTCTGCCACTCCTCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sungwoon Lee et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 457-471 (2016-12-20)
Controlled angiogenesis and lymphangiogenesis are essential for tissue development, function, and repair. However, aberrant neovascularization is an essential pathogenic mechanism in many human diseases, including diseases involving tumor growth and survival. Here, we have demonstrated that mice deficient in C-type
Yeomyeong Kim et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 48-48 (2020-02-06)
Ischemic stroke is a main cause of mortality. Blood-brain barrier (BBB) breakdown appears to play a critical role in inflammation in patients with ischemic stroke and acceleration of brain injury. The BBB has a protective function and is composed of
P J Noy et al.
Oncogene, 34(47), 5821-5831 (2015-03-10)
We previously identified CLEC14A as a tumour endothelial marker. Here we show that CLEC14A is a regulator of sprouting angiogenesis in vitro and in vivo. Using a human umbilical vein endothelial cell spheroid-sprouting assay, we found CLEC14A to be a