Merck
EHU011951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RBP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GACAAGGGACCAGAATGGAACCTGGGAGATGGAGAGTAATGAAAACTTTGAGGGCTACATGAAGGCCCTGGATATTGATTTTGCCACCCGCAAGATTGCAGTACGTCTCACTCAGACGAAGGTTATTGATCAAGATGGTGATAACTTCAAGACAAAAACCACTAGCACATTCCGCAACTATGATGTGGATTTCACTGTTGGAGTAGAGTTTGACGAGTACACAAAGAGCCTGGATAACCGGCATGTTAAGGCACTGGTCACCTGGGAAGGTGATGTCCTTGTGTGTGTGCAAAAGGGGGAGAAGGAGAACCGCGGCTGGAAGCAGTGGATTGAGGGGGACAAGCTGTACCTGGAGCTGACCTGTGGTGACCAGGTGTGCCGTCAAGTGTTCAAAAAGAAATGATGGCGACGTGGGAGGCCTGCCAAGCACAAGCTCCCCACTGCCCACACTGAGTGGTCTACTGGCTTTGAGAAACAGCTGTGGGGACCTTCCCACTCTTGACAGAGCCCCATTAAGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naian Qiao et al.
Biotechnology letters, 37(12), 2365-2370 (2015-08-13)
To investigate the effect of retinoblastoma-binding protein 2 (RBP2) on epithelial-mesenchymal transition (EMT) in esophageal squamous cancer cells and to compare the effect of RBP2 in lung squamous cancer cells and esophageal squamous cancer cells. When transfected with RBP2 siRNA