Merck
EHU011601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OR5AK2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCCAGCATGAGTTTTGGTGTATCCTCTTCATTGTATTCCTTCTCATCTATGTGACCTCCATAATGGGTAATAGTGGAATAATCTTACTCATCAACACAGATTCCAGATTTCAAACACTCACGTACTTTTTTCTACAACATTTGGCTTTTGTTGATATCTGTTACACTTCTGCTATCACTCCCAAGATGCTCCAAAGCTTCACAGAAGAAAAGAATTTGATGTTATTTCAGGGCTGTGTGATACAATTCTTAGTTTATGCAACATTTGCAACCAGTGACTGTTATCTCCTGGCTATGATGGCAGTGGATCCTTATGTTGCCATCTGTAAGCCCCTTCACTATACTGTAATCATGTCCCGAACAGTCTGCATCCGTTTGGTAGCTGGTTCATACATCATGGGCTCAATAAATGCCTCTGTACAAACAGGTTTTACATGTTCACTGTCCTTCTGCAAGTCCAATAGCATCAATCACTTTTTCTGTGATGTTCCCCCTATTCTTGCTCTTTCATGCTCCAATG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)