Merck
EHU009531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLA2G4A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATGGCCTTGGTGAGTGATTCAGCTTTATTCAATACCAGAGAAGGACGTGCTGGGAAGGTACACAACTTCATGCTGGGCTTGAATCTCAATACATCTTATCCACTGTCTCCTTTGAGTGACTTTGCCACACAGGACTCCTTTGATGATGATGAACTGGATGCAGCTGTAGCAGATCCTGATGAATTTGAGCGAATATATGAGCCTCTGGATGTCAAAAGTAAAAAGATTCATGTAGTGGACAGTGGGCTCACATTTAACCTGCCGTATCCCTTGATACTGAGACCTCAGAGAGGGGTTGATCTCATAATCTCCTTTGACTTTTCTGCAAGGCCAAGTGACTCTAGTCCTCCGTTCAAGGAACTTCTACTTGCAGAAAAGTGGGCTAAAATGAACAAGCTCCCCTTTCCAAAGATTGATCCTTATGTGTTTGATCGGGAAGGGCTGAAGGAGTGCTATGTCTTTAAACCCAAGAATCCTGATATGGAGAAAGATTGCCCAACCATCATCCACTTTGTTCTGGCCAACATCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chinmoy Sarkar et al.
Autophagy, 16(3), 466-485 (2019-06-27)
Lysosomal membrane permeabilization (LMP) is observed under many pathological conditions, leading to cellular dysfunction and death. However, the mechanisms by which lysosomal membranes become leaky in vivo are not clear. Our data demonstrate that LMP occurs in neurons following controlled
Nikos Koundouros et al.
Cell, 181(7), 1596-1611 (2020-06-20)
Oncogenic transformation is associated with profound changes in cellular metabolism, but whether tracking these can improve disease stratification or influence therapy decision-making is largely unknown. Using the iKnife to sample the aerosol of cauterized specimens, we demonstrate a new mode
Dennis Y Chuang et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 199-199 (2015-11-02)
Oxidative stress and inflammation are important factors contributing to the pathophysiology of numerous neurological disorders, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, acute stroke, and infections of the brain. There is well-established evidence that proinflammatory cytokines and glutamate, as well as reactive