Merck
EHU008921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MARCH5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GCTGCAGCAGGAATAATGGTCGGCTCTATCTATTGGACAGCTGTGACTTATGGAGCAGTGACAGTGATGCAGGTTGTAGGTCATAAAGAAGGTCTGGATGTTATGGAGAGAGCTGATCCTTTATTCCTTTTAATTGGACTTCCTACTATTCCTGTCATGCTGATATTAGGCAAGATGATTCGCTGGGAGGACTATGTGCTTAGACTGTGGCGCAAATACTCGAATAAACTACAAATTTTAAATAGTATATTTCCAGGGATAGGTTGTCCTGTTCCTCGAATTCCAGCTGAGGCCAATCCTTTAGCAGATCATGTCTCTGCTACTCGAATCTTGTGTGGAGCCCTTGTCTTTCCTACTATTGCTACAATAGTTGGTAAATTGATGTTCAGTAGTGTTAACTCTAATTTACAAAGGACAATCTTGGGTGGAATTGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linhe Lu et al.
Clinical and translational medicine, 10(5), e166-e166 (2020-10-01)
Myocardial ischemia/reperfusion (MI/R) injury imposes devastating cardiovascular sequelae in particular cardiac dysfunction as a result of restored blood flow. However, the mechanism behind MI/R injury remains elusive. Mitochondrial ubiquitin ligase (MITOL/MARCH5) is localized at the mitochondria-ER contact site and may
Young-Suk Yoo et al.
Nature communications, 6, 7910-7910 (2015-08-08)
Mitochondria serve as platforms for innate immunity. The mitochondrial antiviral signalling (MAVS) protein forms aggregates that elicit robust type-I interferon induction on viral infection, but persistent MAVS signalling leads to host immunopathology; it remains unknown how these signalling aggregates are