Merck
EHU007531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDCA5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月28日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATCTTGAAAACGGAGCTGGATGAGTGGGCTGCGGCCATGAATGCCGAGTTTGAAGCTGCTGAGCAGTTTGATCTCCTGGTTGAATGAGATGCAGTGGGGGGTGCACCTGGCCAGACTCTCCCTCCTGTCCTGTACATAGCCACCTCCCTGTGGAGAGGACACTTAGGGTCCCCTCCCCTGGTCTTGTTACCTGTGTGTGTGCTGGTGCTGCGCATGAGGACTGTCTGCCTTTGAGGGCTTGGGCAGCAGCGGCAGCCATCTTGGTTTTAGGAAATGGGGCCGCCTGGCCCAGCCACTCACTGGTGTCCTGTCTCTTGTCGTCCTGTCCTTCCTATCTCCCCAAAGTACCATAGCCAGTTTCCAGATGGGCCACAGACTGGGGAGGAGAATCAGTGGCCCAGCCAGAAGTTAAAGGGCTGAGGGTTGAGGTGAGAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianlin Wang et al.
Oncology reports, 40(4), 1875-1884 (2018-07-18)
Cell division cycle associated 5 (CDCA5) has been associated with the progression of several types of cancers. However, its possible role and mechanism in hepatocellular carcinoma (HCC) remain unknown. In the present study, immunohistochemical staining and real‑time PCR were used to
Chun-Jie Huang et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 53(3), 258-264 (2016-11-09)
Maintenance and timely termination of cohesion on chromosomes ensures accurate chromosome segregation to guard against aneuploidy in mammalian oocytes and subsequent chromosomally abnormal pregnancies. Sororin, a cohesion stabilizer whose relevance in antagonizing the anti-cohesive property of Wings-apart like protein (Wapl)
Tatsuya Kato et al.
International journal of oncology, 49(6), 2411-2420 (2016-11-15)
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is an aggressive type of cancer of the thoracic cavity commonly associated with asbestos exposure and a high mortality rate. There is a need for new molecular targets for the development of more effective therapies for