Merck
EHU006131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXL20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACTGCCCTGAACTGGTGACTTTGAACTTGCAGACTTGCTTGCAAATCACAGATGAAGGTCTCATTACTATATGCAGAGGGTGCCATAAGTTACAATCCCTTTGTGCCTCTGGCTGCTCCAACATCACAGATGCCATCCTGAATGCTCTAGGTCAGAACTGCCCACGGCTTAGAATATTGGAAGTGGCAAGATGTTCTCAATTAACAGATGTGGGCTTTACCACTCTAGCCAGGAATTGCCATGAACTTGAAAAGATGGACCTGGAAGAGTGTGTTCAGATAACAGATAGCACATTAATCCAACTTTCTATACACTGTCCTCGACTTCAAGTATTGAGTCTGTCTCACTGTGAGCTGATCACAGATGATGGAATTCGTCACCTGGGGAATGGGGCCTGCGCCCATGACCAGCTGGAGGTGATTGAGCTGGACAACTGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isabelle Tancioni et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2050-2061 (2014-06-06)
Ovarian cancer ascites fluid contains matrix proteins that can impact tumor growth via integrin receptor binding. In human ovarian tumor tissue arrays, we find that activation of the cytoplasmic focal adhesion (FAK) tyrosine kinase parallels increased tumor stage, β5 integrin
Julia Lindqvist et al.
Molecular biology of the cell, 26(11), 1971-1984 (2015-04-09)
Contrary to cell cycle-associated cyclin-dependent kinases, CDK5 is best known for its regulation of signaling processes in differentiated cells and its destructive activation in Alzheimer's disease. Recently, CDK5 has been implicated in a number of different cancers, but how it