Merck
EHU003871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CRIM1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年4月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年4月21日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATTGCCTCAGTTGTGGTTCCCATAATTATATGCCTCTCTATTATAATAGCATTCCTATTCATCAATCAGAAGAAACAGTGGATACCACTGCTTTGCTGGTATCGAACACCAACTAAGCCTTCTTCCTTAAATAATCAGCTAGTATCTGTGGACTGCAAGAAAGGAACCAGAGTCCAGGTGGACAGTTCCCAGAGAATGCTAAGAATTGCAGAACCAGATGCAAGATTCAGTGGCTTCTACAGCATGCAAAAACAGAACCATCTACAGGCAGACAATTTCTACCAAACAGTGTGAAGAAAGGCAACTAGGATGAGGTTTCAAAAGACGGAAGACGACTAAATCTGCTCTAAAAAGTAAACTAGAATTTGTGCACTTGCTTAGTGGATTGTATTGGATTGTGACTTGATGTACAGCGCTAAGACCTTACTGGGATGGGCTCT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Swati Iyer et al.
Journal of molecular histology, 48(1), 53-61 (2016-11-03)
Endothelial cells form a critical component of the coronary vasculature, yet the factors regulating their development remain poorly defined. Here we reveal a novel role for the transmembrane protein CRIM1 in mediating cardiac endothelial cell development. In the absence of
Eleonora Maurizi et al.
Experimental eye research, 179, 75-92 (2018-10-27)
Pterygium is a pathological proliferative condition of the ocular surface, characterised by formation of a highly vascularised, fibrous tissue arising from the limbus that invades the central cornea leading to visual disturbance and, if untreated, blindness. Whilst chronic ultraviolet (UV)