Merck
EHU001181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SOCS2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月04日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TTCGCACTGACTTCAAGGAAGGACGCGAACCCTTCTCTGACCCCAGCTCGGGCGGCCACCTGTCTTTGCCGCGGTGACCCTTCTCTCATGACCCTGCGGTGCCTTGAGCCCTCCGGGAATGGCGGGGAAGGGACGCGGAGCCAGTGGGGGACCGCGGGGTCGGCGGAGGAGCCATCCCCGCAGGCGGCGCGTCTGGCGAAGGCCCTGCGGGAGCTCGGTCAGACAGGATGGTACTGGGGAAGTATGACTGTTAATGAAGCCAAAGAGAAATTAAAAGAGGCACCAGAAGGAACTTTCTTGATTAGAGATAGCTCGCATTCAGACTACCTACTAACAATATCTGTTAAAACATCAGCTGGACCAACTAATCTTCGAATCGAATACCAAGACGGAAAATTCAGATTGGACTCTATCATATGTGTCAAATCCAAGCTTAAACAATTTGACAGTGTGGTTCATCTGATCGACTACTATGTTCAGATGTGCAAGGATAAGCGGACAGGTCCAGAAGCCCCCCGGAACGGCACTGTTCACCTTTATCTGACCAAACCGCTCTACACGTCAGCACCATCTCTG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fang Wang et al.
Journal of biomedical science, 28(1), 4-4 (2021-01-06)
Circular RNAs (circRNAs) have caught increasing attentions and interests for their important involvement in cancer initiation and progression. This study aims to investigate the biological functions of circNOL10 and its potential molecular mechanisms in breast cancer (BC). qRT-PCR and western
Haichun Ouyang et al.
International immunopharmacology, 81, 106204-106204 (2020-02-23)
Accumulating evidence has revealed the roles of microRNAs (miRs) in sepsis, hence, the aim of the present study was to investigate whether miR-208a-5p affects sepsis whilst attempting to elucidate the mechanisms by which the suppressors of cytokine signaling 2 (SOCS2)-mediated
Jihao Xu et al.
Oncology reports, 44(3), 973-986 (2020-07-25)
N6‑methyladenosine (m6A) RNA modification maintained by N6‑methyltransferases and demethylases is involved in multiple biological functions. Methyltransferase like 3 (METTL3) is a major N6‑methyltransferase. However, the role of METTL3 and its installed m6A modification in colorectal tumorigenesis remains to be fully