Merck
EHU000731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAMP4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGACCATCTGGACCAAGATTTGGACCTAGAAATGATAAAATTAAGCATGTTCAGAATCAAGTGGATGAAGTTATTGATGTCATGCAAGAAAATATTACAAAGGTAATTGAGAGAGGGGAGAGACTAGATGAACTACAGGACAAATCAGAAAGCTTATCGGATAATGCAACAGCTTTTAGCAACAGATCCAAACAACTTCGAAGGCAAATGTGGTGGCGTGGATGCAAAATAAAAGCCATCATGGCTTTGGTTGCTGCTATCCTTTTGCTAGTGATTATCATTCTTATAGTCATGAAATACCGTACTTGATTTGATGACAGAGATCTTCATTAAACAAGATCTGGGACAGTAATAAAAGATTGCTGCATAATTTAAATGAAACCTATGTGTATATAACTTTCAAAACTTCTTTTTCAAGAAACTAAGAGCTCAGATCATCCTGCACTTGAAAAATGAAGTTTTACCACCATCAAAACTATCATTATTTAACAACAAGTGAAGATCAACAGAAAAATTCAAGTAGCTTTGCAAATACTAGTTGATACTCAGTGAAATCACGTCACTATTTTGATGCCTGAATCCATACC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Praneeth Chitirala et al.
Frontiers in immunology, 10, 1855-1855 (2019-08-27)
Cytotoxic T lymphocytes kill infected or malignant cells through the directed release of cytotoxic substances at the site of target cell contact, the immunological synapse. While genetic association studies of genes predisposing to early-onset life-threatening hemophagocytic lymphohistiocytosis has identified components
Masataka Kunii et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-18)
In the developing brain, the polarity of neural progenitor cells, termed radial glial cells (RGCs), is important for neurogenesis. Intercellular adhesions, termed apical junctional complexes (AJCs), at the apical surface between RGCs are necessary for cell polarization. However, the mechanism