安全性情報
EHNC006681
Sigma-Aldrich
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
targeting human SEC61G
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月31日
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TCATGTAAGGCCCCAGAAACAATTTGGGTAAGAATACAAGTGAAAGTTGTTACTATAATGAGCCATTGATACTGATAGGAGAATATCATAACTTTTAAGTATGTTAGGAGGCAAAAAAGGCTGAGAAACACTGGGATCACTTTATTTGTTTCCAAATAATTTTGCTTTTTAAATTCATTACAAGTCATTGGGACACCTTGTGGCATTGAGCAATTAGAGCAATTAGGTAATTCAGTTTAGGGTAAGGACTTAGTATGAGTTTCAGTACTTACTTTGTGATTTTGTATGCATTTAATCTCAGCCTCATCCACTGTTTGGAGGTAATAAAATCTATTATTACCTGATAATAATATCAGGTGTATCAGTGCTTGTATCCATTAAAAGCACTGAATAAGTGTTAGTTGAATTAAGTGAACAACTTCAGGTTCTTGTCTTTTTAATGGTGATGGTGGCAATAATAATAGTTAACATTCATTGAGAACTTTCCATGACTGTGTGTCAACTCATTTAATCTTCATGAGGAAACAGGCATGGG
GenBankアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHNC006681-50UG:
EHNC006681-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)