アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: >25 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2CCC3CCCCN3C
InChI
1S/C22H28N2O2.ClH/c1-24-16-6-5-8-19(24)13-10-17-7-3-4-9-21(17)23-22(25)18-11-14-20(26-2)15-12-18;/h3-4,7,9,11-12,14-15,19H,5-6,8,10,13,16H2,1-2H3,(H,23,25);1H
InChI Key
OJIIZIWOLTYOBS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E9156-10MG:
E9156-50MG:
E9156-VAR:
E9156-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.