リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.078-5 ng/mL
分子量
monomer calculated mol wt 84 kDa
~105 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包装
pkg of 200 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Epha2(13836)
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E8027-BULK:
E8027-VAR:
E8027-200UG-PW:
E8027-200UG:
アクティブなフィルタ