スキップする
E7159
Exo2
≥98% (HPLC)
別名:
2-メトキシ-4-[(5,6,7,8-テトラヒドロ-ベンゾ[4,5]チエノ[2,3-d]ピリミジン-4-イル)-ヒドラゾノメチル]-フェノール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H18N4O2S
CAS番号:
分子量:
354.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥15,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
InChI key
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biochem/physiol Actions
Exo2 is a bioactive small molecule that activates Golgi-endoplasmic reticulum (ER) fusion in mammals by distorting the Golgi apparatus. It prevents the release of secretory cargo from the ER. Exo2 do not modify the morphology of the trans-Golgi network (TGN). It also inhibits the anterograde movement of vesicular stomatitis virus G (VSV G) glycoprotein, from ER to Golgi.
Exo2は細胞内輸送の化学プローブとして機能します。
Exo2は細胞内輸送の化学プローブとして機能します。ゴルジ体への膜輸送についてExo2はブレフェルジンAとほぼ同じ活性を示しますが、ブレフェルジンAよりも選択性が高いとみられています。
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)