スキップする
E4765
trans-9,10-エポキシステアリン酸
~99% (capillary GC)
別名:
trans-9,10-エポキシオクタデカン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H34O3
CAS番号:
分子量:
298.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-477-3
MDL number:
assay
~99% (capillary GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid, epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC1CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
IMYZYCNQZDBZBQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Sealed ampule
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)