スキップする
E4752
Elaidyl alcohol
≥99%
別名:
trans-9-Octadecenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥49,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H36O
CAS番号:
分子量:
268.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-037-6
MDL number:
¥49,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9+
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-MDZDMXLPSA-N
Packaging
Sealed ampule.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
O8880E4637364525
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
E4752-VAR: + E4752-100MG: + E4752-BULK: + E4752-25MG: + E4752-500MG: + E4752-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)