スキップする
E3263
エファロキサン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
2-エチル-2-(イミダゾリン-2-イル)-2,3-ジヒドロベンゾフラン 塩酸塩, RX 821037A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
252.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.CCC1(Cc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-13(12-14-7-8-15-12)9-10-5-3-4-6-11(10)16-13;/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
DWOIUCRHVWIHAH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-アイソマ-はα-アドレナリン受容体の選択的アンタゴニストです。(−)-アイソマ-は膵β細胞でATP感受性カリウムチャネルをブロックして媒介されるインシュリン分泌を誘発するイミダゾリンリガンドです。I1イミダゾリン結合部位のアンタゴニストです。
(+)-アイソマ-はα-アドレナリン受容体選択的アンタゴニストで、(−)-アイソマ-はイミダゾリンリガンドです。I1イミダゾリン結合部位のアンタゴニストです。
Features and Benefits
This compound is featured on the Imidazoline Binding Sites and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I6138R9525SML1821
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)