Merck
E3149
Sigma-Aldrich
S-エチルイソチオ尿素 臭化水素酸塩
≥98%
別名:
2-エチル-2-チオプソイド尿素 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2S · HBr
CAS番号:
分子量:
185.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].CCSC(N)=N
生物化学的/生理学的作用
Inhibitor of inducible human, endothelial and neuronal nitric oxide synthetase isozymes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - Solvent
引火点(℃)
87 °C - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E3149-BULK:
E3149-KC:
E3149-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G J Southan et al.
British journal of pharmacology, 114(2), 510-516 (1995-01-01)
1. The induction of a calcium-independent isoform of nitric oxide (NO) synthase (iNOS) and a subsequent enhanced formation of NO has been implicated in the pathophysiology of a variety of diseases including inflammation and circulatory shock. Here we demonstrate that
E P Garvey et al.
The Journal of biological chemistry, 269(43), 26669-26676 (1994-10-28)
S-Ethylisothiourea was a potent competitive inhibitor of human nitric oxide synthase (NOS), with Ki values of 17, 36, and 29 nM for the inducible (i), endothelial (e), and neuronal (n) isozymes, respectively. Unlike some potent inhibitors of NOS, no time