スキップする
E2645
上皮増殖因子レセプター ヒト
lyophilized powder, ≥15,000 units/mg protein (Bradford)
別名:
ERBB, ErbB1, HER1, EGFR
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥145,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥145,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
>15000.00 units/mg
specific activity
≥15,000 units/mg protein (Bradford)
mol wt
~170 kDa
packaging
pkg of 500UN
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell based assay: suitable
color
white
solubility
glycerol: 10%, clear to slightly hazy, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
研究領域:細胞シグナル伝達
上皮成長因子受容体(EGFR)は、受容体型チロシンキナーゼ(RTK)と呼ばれる細胞表面受容体のファミリーに属し、このファミリーの中で最も研究されているメンバーです。EGFRは、染色体7 q22にマッピングされたErbB遺伝子によってコードされています。これらの受容体は細胞膜に結合しており、DI-DIVと呼ばれる4つのサブドメイン、疎水性膜貫通ドメイン、および細胞質内チロシンキナーゼドメインからなるエクトドメイン(ECD)で構成されています。
Biochem/physiol Actions
EGFは、EGF活性化チロシンキナ-ゼ活性を有する170 kDaの糖タンパク質である、EGF受容体 (FGFR) に結合することにより作用します。EGFRはEGF様リガンドの非存在下でも、その他の刺激で誘発される細胞応答に関与します。ヒトの上皮性腫瘍の約3分の1、および臨床的に予後不良な膀胱癌、乳癌、肺癌においてEGFRが高レベルで発現しているため、EGFR標的への関心が高まっています。
EGF活性化チロシンキナ-ゼ活性を有する170 kDaの糖タンパク質です。EGFRは、ヒトの上皮性腫瘍の約3分の1、および臨床的に予後不良な膀胱癌、乳癌、肺癌において高レベルで発現しています。
内皮成長因子受容体(EGFR)は、正常な成長プロセスにおいて欠かせない役割を担っており、複数のがんにおいて変異しています。[1] 類上皮腫の発症に関与しているため、がん治療標的として非常に重要です。[2] ゲフィチニブ(GEF)およびエルロチニブはEGFR阻害剤として作用し、非小細胞肺がん(NSCLC)細胞においてアポトーシスを誘導します。[3] EGFRvIIIと呼ばれる切断型アイソフォームは、頭頸部扁平上皮がん(HNSCC)の複数の症例と関連付けられています。約40%の多形神経膠芽腫(GBM)では、この遺伝子が増幅されています。[4]
Physical form
50mM HEPES(pH 7.6)、150mM NaCl、0.05% Triton X-100、1mM DTT、10% トレハロ-ス溶液の凍結乾燥品
Preparation Note
ヒト上皮癌細胞A431からアフィニティ-精製しました。
Other Notes
この酵素の1単位(U)は、1分間に1 pmolのリン酸を基質(KVEKIGEGTYGVVYK:p34cdc2の6~20残基)に取り込むのに必要な量として定義されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E5036E1257E5160
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse submaxillary glands
biological source
mouse
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGF(1950)
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)