スキップする
E2634
エルゴスタ-5,7,9(11),22-テトラエン-3β-オール
~96% (HPLC)
別名:
デヒドロエルゴステロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H42O
CAS番号:
分子量:
394.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
~96% (HPLC)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~96% (HPLC)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1
InChI key
QSVJYFLQYMVBDR-CMNOFMQQSA-N
General description
エルゴスタ-5,7,9(11),22-テトラエン-3β-オールは、エルゴステロールの類縁体です。ステロイド環系に共役した3つの二重結合で構成されます。得るとスタ-5,7,9(11),22-テトラエン-3β-オールには抗炎症性があります。[1] コレステロールレポーターとして使用されます。
Application
膜研究におけるプローブとして有用な蛍光コレステロール類似体
エルゴスタ-5,7,9(11),22-テトラエン-3β-オールは、レシチン-コレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT)のアシルトランスフェラーゼ活性を調べるのに使用されてきました。 またリポソーム調製のためにも使用されてきました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8985174607700014P
assay
~96% (HPLC)
assay
≥75.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
E2634-5MG:4.548174008508E12 + E2634-50MG:4.548174008492E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)