Merck
E1761
Sigma-Aldrich
胚液 ウシ
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
細胞培養の際にサプリメントとして用いられるホルモンおよび増殖因子の濃縮液。
その他情報
ウシ成長因子の粗製品です。胚液にウシ胎児血清(FBS)やその他血清が入った混合物です。FBSやその他血清の代用品として多くのアプリケ-ションで同等の結果が期待できます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peng Dai et al.
Cell, 179(7), 1566-1581 (2019-12-14)
Spermiogenesis is a highly orchestrated developmental process during which chromatin condensation decouples transcription from translation. Spermiogenic mRNAs are transcribed earlier and stored in a translationally inert state until needed for translation; however, it remains largely unclear how such repressed mRNAs