Merck
E1518
Sigma-Aldrich
エキスタチン Echis carinatus(カーペットバイパー)由来
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
Echis carinatus
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
5.2-5.4 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI Key
XLBBKEHLEPNMMF-SSUNCQRMSA-N
詳細
エキスタチンは、複数のエピトープを持たない小さなペプチドのディスインテグリンです。分子量5400の単鎖ポリペプチドです。エキスタチンには8つのシステインと、アルギニングリシンアスパラギン酸(RGD)の配列があります。
アプリケーション
Echis carinatusのエキスタチンは、糖尿病ウサギの分類と治療およびマウスiPSC(人工多能性幹細胞)培養で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エキスタチンには、IGF-1(インスリン様成長因子-1)によって誘導されるIRS-1(インスリン受容体基質-1)のリン酸化を防ぐ能力があります。ノコギリヘビEchis carinatusの毒液から精製されたエキスタチンα1は、血小板凝集をブロックする能力を持っています。
ディスインテグリン類は、マムシ毒から分離されたインテグリン β1およびβ3インヒビタ-タンパク質の新規ファミリ-です。低分子量でシステイン残基に富むペプチドであり、Arg-Gly-Asp(RGD)配列を含みます。インテグリンの機能に対する最も強力なインヒビタ-として知られています。ディスインテグリンはメラノ-マ細胞や線維芽細胞とフィブロネクチンとの接着のような細胞外マトリックスへの細胞接着を阻害するほか、血小板凝集も強力に阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E1518-50UG-PW:
E1518-VAR:
E1518-BULK:
E1518-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fengbin Lin et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(11), 14294-14304 (2016-01-30)
To investigate the effect of disintegrin echistatin on integrin linked kinase (ILK) and subsequent PI3-K/Akt and ERK1/2 signaling pathways in the posterior capsule opacification (PCO) model of diabetic rabbit. 56 rabbits were injected alloxan to model diabetic. Then they accepted
Echistatin prevents posterior capsule opacification in diabetic rabbit model via integrin linked kinase signaling pathway.
Lin F, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 14294-14294 (2015)
Animal Toxins: Facts and Protocols (2013)
Ozge Er et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 187(4), 1539-1550 (2018-10-03)
Snake venoms are a natural biological source that has potential therapeutic value with various protein compounds. Disintegrins originally were discovered as a family of proteins from snake venoms composed of cysteine rich low molecular weight polypeptides. Disintegrins exhibit specific binding
Insulin-like Growth Factor Receptor Signalling (2003)