Merck
E1158
Sigma-Aldrich
EPHB3(585-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
Cek10, ETK2, HEK2, Mdk5, TYRO6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥56,250
¥56,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥56,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥56,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
22-30 nmol/min·mg
分子量
~68 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EPHB3(2049)
生物化学的/生理学的作用
EPHB3はエフリンレセプターファミリーのメンバーであり、胚発生期間に中枢神経系の複数の領域で発現しています。成体の脳では小脳、淡蒼縫線核、海馬、嗅内皮質や運動、感覚の両皮質で発現しています。EPHB3は、成熟ニューロンの接続維持や発生後期のシナプス結合の再編成に関与しています。また、細胞接着や細胞遊走の調節に役割を果たしており、EPHB3の触媒活性はインテグリンが介在する細胞接着の阻害に必要であると言われています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
E1158-VAR:
E1158-10UG-PW:
E1158-BULK:
E1158-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher A Willson et al.
Journal of molecular histology, 37(8-9), 369-380 (2006-11-15)
Eph receptors and ligands are two families of proteins that control axonal guidance during development. Their expression was originally thought to be developmentally regulated but recent work has shown that several EphA receptors are expressed postnatally. The EphB3 receptors are
Hui Miao et al.
The Journal of biological chemistry, 280(2), 923-932 (2004-11-13)
Genetic studies have shown that Eph receptor tyrosine kinases have both kinase-dependent and kinase-independent functions through incompletely understood mechanisms. We report here that ephrin-B1 stimulation of endogenous EphB kinases in LS174T colorectal epithelial cells inhibited integrin-mediated adhesion and HGF/SF-induced directional