スキップする
E101
S-(-)-エチクロプリド 塩酸塩
≥98% (HPLC), D2 dopamine receptor antagonist, powder
別名:
FLB 131, S-(-)-3-クロロ-5-エチル-N-[(1-エチル-2-ピロリジニル)メチル]-6-ヒドロキシ-2-メトキシベンズアミド 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
出荷予測2026年8月17日from市川市大町368
¥52,200
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥79,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H25ClN2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
377.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥52,200
出荷予測2026年8月17日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
S-(-)-エチクロプリド 塩酸塩, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
SMILES string
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
S-(−)-Eticlopride hydrochloride has been used in astrocyte-neuron coculture and functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective D2 dopamine receptor antagonist. Eticlopride is highly specific for DAD2 receptors than pimozide or haloperidol. The gene encoding the D2 dopamine receptor (DRD2) is linked with a several disorders including Parkinson′s disease, schizophrenia, and susceptibility to alcoholism.
Preparation Note
溶液は4℃で数日間保存できます。
Legal Information
Astra ABの許可を得て製造販売を行っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2741SML1552L1011
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (TLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E101-500MG: + E101-BULK: + E101-100MG: + E101-IP: + E101-25MG: + E101-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)